Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazoliummethylsulfat, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate |
| Tæthed | 1.21 |
| Brydningsindeks | 1.478 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3265 |
| IUPAC navn | 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;methylsulfat |
| Formel vægt | 250.32 |
| Procent renhed | 99% |