Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 99%
Artikelnummer. 11382909
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382909 5 g 5g
11392909 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27754.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 401788-98-5 | C9H18N2O4S | 250.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401788-98-5
Molekylær formel C9H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 250.31
MDL nummer MFCD03095437
InChI nøgle MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, bmimmeso4, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, acmc-20aowh, basionics™ lq 02, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium,methyl sulfate, 1-butyl-3-methyl-imidazol-3-ium; methyl sulfate
PubChem CID 12095228
SMIL COS([O-])(=O)=O.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Tæthed 1.21
Brydningsindeks 1.478
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
IUPAC navn 1-butyl-3-methyl-lH-imidazol-3-iummethylsulfat
Formel vægt 250.32
Procent renhed 99%