Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 11392429
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392429 50 g 50g
11406450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27336.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 342789-81-5 | C9H18N2O3S | 234.314 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 342789-81-5
Molekylær formel C9H18N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 234.314
MDL nummer MFCD06798173
InChI nøgle PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium mesylate, acmc-20aowi, c4mim mesylate, basionics™ st 78, dsstox_cid_27888, dsstox_rid_82641, dsstox_gsid_47912, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfonate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
PubChem CID 11492381
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;methansulfonat
SMIL CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
Smeltepunkt 75°C to 80°C
Flammepunkt 119°C (246°F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 234.32
Procent renhed 99%