Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfat, 98+%
Artikelnummer. 11399635
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399635 100 g 100g
11379635 5 g 5g
11389635 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19086.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284,19 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat anvendes som opløsningsmiddel i headspace-gaskromatografi og modstrømskromatografi, som mobile og stationære faser. Det er meget udbredt i organisk syntese, ekstraktionsteknologier, elektrokemi og bifasisk organometallisk katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat anvendes som opløsningsmiddel i headspace gaskromatografi og modstrømskromatografi, som mobile og stationære faser. Det er meget udbredt i organisk syntese, ekstraktionsteknologier, elektrokemi og bifasisk organometallisk katalyse.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan, chloroform, ethylacetat. Ikke blandbar med vand, diethylether og hexan.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174501-64-5
Molekylær formel C8H15F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 284.19
MDL nummer MFCD03093295
InChI nøgle IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 8 °C til 10 °C
Tæthed 1.365
Kogepunkt >350 °C
Brydningsindeks 1.4115
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,1581
Opløselighedsinformation Blandet med dichlorethan, chloroform, ethylacetat. Ublandelig med vand, diethylether og hexan.
Formel vægt 284.19
Procent renhed ≥98%