Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 97%
Artikelnummer. 15495408
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495408 50 g 50g
15485408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59175.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 448245-52-1 | C10H15N5 | 205.265 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 448245-52-1
Molekylær formel C10H15N5
Molekylvægt (g/mol) 205.265
MDL nummer MFCD07784457
InChI nøgle ICIVTHOGIQHZRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyamide, 1-butyl-3-methylimidazolium; dicyanoazanide, bmim dca, dsstox_cid_27886, dsstox_rid_82639, dsstox_gsid_47910, c4mim; dicyanoazanide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium cyanoimino methylidene azanide, 1-butyl-3-methylimidazolium; cyanoimino methylidene azanide
PubChem CID 11171745
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;cyanoiminomethylidenazanid
SMIL CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Farve Gul
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 205.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske