Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate, 96%
Beskrivelse
1-Butyl-3-methylimidazoliumdibutylphosphat anvendes som et imidazoliumforbindelsessalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Butyl-3-methylimidazoliumdibutylphosphat anvendes som et imidazoliumforbindelsessalt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærk
Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate |
| Farve | Brun |
| Brydningsindeks | 1.472 |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 348.42 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Væske |