Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate, 96%
Artikelnummer. 15425336
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425336 5 g 5g
15435336 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59893.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 663199-28-8 | C16H33N2O4P | 348.424 g/mol
1-Butyl-3-methylimidazoliumdibutylphosphat anvendes som et imidazoliumforbindelsessalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Butyl-3-methylimidazoliumdibutylphosphat anvendes som et imidazoliumforbindelsessalt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærk
Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 663199-28-8
Molekylær formel C16H33N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 348.424
MDL nummer MFCD09265043
InChI nøgle NTXQJRGQUZXUMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate, 1-butyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate
PubChem CID 16218227
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;dibutylphosphat
SMIL CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CCCCOP(=O)([O-])OCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate
Farve Brun
Brydningsindeks 1.472
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 348.42
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske