Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 96%
Artikelnummer. 11339685
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339685 10 g 10g
11349685 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19749.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174.67 g/mol
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid anvendes som opløsningsmiddel til organiske reaktioner. Det bruges i anionbytterreaktioner. Det fungerer som en katalysator, elektrolyt til batterier og metalgenvinding. Det bruges også i kromatografiske separationer. Yderligere bruges det som en ionisk væske til katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid anvendes som opløsningsmiddel til organiske reaktioner. Det bruges i anionbytterreaktioner. Det fungerer som en katalysator, elektrolyt til batterier og metalgenvinding. Det bruges også i kromatografiske separationer. Yderligere bruges det som en ionisk væske til katalyse.
Opløselighed
Opløselig i acetone, acetonitril, varm ethylacetat, isopropylalkohol, methylenchlorid og methanol. Uopløseligt i vand, hexan og toluen,
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79917-90-1
Molekylær formel C8H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 174.67
MDL nummer MFCD03095425
InChI nøgle FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
PubChem CID 2734161
SMIL [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Smeltepunkt ∼73°C
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,acetonitrile,hot ethyl acetate,isopropyl alcohol,methylene chloride and methanol. Insoluble in water,hexane and toluene,
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
Formel vægt 174.67
Procent renhed 96%