Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide, 99%
Artikelnummer. 11352179
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Artikelnummer. 11352179
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27201.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 85100-77-2 | C8H15BrN2 | 219.126 g/mol
Det er en ionisk væske, der bruges i en Heck-reaktion. Det bruges også til at vurdere de faktorer, der er ansvarlige for ionisk væsketoksicitet over for vandorganismer via kvantitativ struktur-egenskabsforholdsmodellering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er en ionisk væske, der bruges i en Heck-reaktion. Det bruges også til at vurdere de faktorer, der er
ansvarlige
for ionisk væsketoksicitet over for vandorganismer via kvantitativ struktur-egenskabsforholdsmodellering. Opløselighed
blandbar i vand, methanol og dichlormethan. Ikke blandbar med acetone, toluen, ethylacetat og diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85100-77-2
Molekylær formel C8H15BrN2
Molekylvægt (g/mol) 219.126
MDL nummer MFCD03427611
InChI nøgle KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
PubChem CID 2734236
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;bromid
SMIL CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Smeltepunkt 65°C to 75°C
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible in water,methanol and dichloromethane. Immiscible in acetone,toluene,ethyl acetate and diethyl ether.
Formel vægt 219.12
Procent renhed 99%