Få mere at vide
1-n-Butyl-3-methylimidazoliumbromid, 99 %
Artikelnummer. 11342179
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342179 5 g 5g
11352179 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27201.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 85100-77-2 | C8H15BrN2 | 219,126 g/mol
Det er en ionisk væske, der bruges i en Heck-reaktion. Det bruges også til at vurdere de faktorer, der er ansvarlige for ionisk væsketoksicitet over for vandorganismer via kvantitativ struktur-egenskabsforholdsmodellering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er en ionisk væske, der bruges i en Heck-reaktion. Det bruges også til at vurdere de faktorer, der er
ansvarlige
for ionisk væsketoksicitet over for vandorganismer via kvantitativ struktur-egenskabsforholdsmodellering. Opløselighed
blandbar i vand, methanol og dichlormethan. Ikke blandbar med acetone, toluen, ethylacetat og diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85100-77-2
Molekylær formel C8H15BrN2
Molekylvægt (g/mol) 219.126
MDL nummer MFCD03427611
InChI nøgle KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
PubChem CID 2734236
IUPAC navn 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium;bromid
SMIL CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Smeltepunkt 65 °C til 75 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet i vand, methanol og dichlormethan. Ublandelig i acetone, toluen, ethylacetat og diethylether.
Formel vægt 219.12
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide