Få mere at vide
1-n-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborat, 99%
Artikelnummer. 11496250
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496250 5 g 5g
11406260 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27141.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 402846-78-0 | C9H17BF4N2 | 240,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402846-78-0
Molekylær formel C9H17BF4N2
Molekylvægt (g/mol) 240.05
MDL nummer MFCD03427618
InChI nøgle VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, bdmim bf4, acmc-209jcq, dsstox_cid_27885, dsstox_rid_82638, dsstox_gsid_47909, ksc235m3b
PubChem CID 2734244
IUPAC navn 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Tæthed 1.198
Mængde 5 g
Formel vægt 240.05
Procent renhed 99%