Få mere at vide
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluormethylsulfonyl)imid, 98 %
Description
1-n-butyl-1-methylpyrrolidinium-bis(trifluormethylsulfonyl)-imid er nyttig til elektroaflejring. Det bruges også til energilagring i lithiumbatterier og i superkondensatorer. Yderligere anvendes det i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-n-butyl-1-methylpyrrolidinium-bis (trifluormethylsulfonyl)-imid er nyttig til elektroaflejring. Det bruges også til energilagring i lithiumbatterier og i superkondensatorer. Yderligere anvendes det i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med methanol, acetonitril, acetone, dichlormethan og dimethylsulfoxid. Ikke blandbar med vand og diethylether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Blandet med methanol, acetonitril, acetone, dichlorometan og dimethylsulfoxid. Ublandelig med vand og diethylether. |
| Formel vægt | 422.42 |
| Procent renhed | 98% |
Safety and Handling
- 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide