Få mere at vide
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 98%
Artikelnummer. 11426330
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426330 5 g 5g
11436330 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27177.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 223437-11-4 | C11H20F6N2O4S2 | 422.40 g/mol
1-n-butyl-1-methylpyrrolidinium-bis(trifluormethylsulfonyl)-imid er nyttig til elektroaflejring. Det bruges også til energilagring i lithiumbatterier og i superkondensatorer. Yderligere anvendes det i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-n-butyl-1-methylpyrrolidinium-bis (trifluormethylsulfonyl)-imid er nyttig til elektroaflejring. Det bruges også til energilagring i lithiumbatterier og i superkondensatorer. Yderligere anvendes det i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med methanol, acetonitril, acetone, dichlormethan og dimethylsulfoxid. Ikke blandbar med vand og diethylether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 223437-11-4
Molekylær formel C11H20F6N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 422.40
MDL nummer MFCD07784447
InChI nøgle HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethylsulfonyl imide, unii-fd74dkk1wh, fd74dkk1wh, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethanesulfonyl imide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium; bistriflylimide anion, dsstox_cid_27944, dsstox_rid_82696, dsstox_gsid_47968, pyrrolidinium, 1-butyl-1-methyl-, salt with 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide 1:1
PubChem CID 11048104
IUPAC navn bis(trifluormethylsulfonyl)azanid;1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium
SMIL CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Miscible with methanol,acetonitrile,acetone,dichloromethane and dimethyl sulfoxide. Immiscible with water and diethyl ether.
Formel vægt 422.42
Procent renhed 98%