Få mere at vide
1'N-benzylbiotin, TRC
Artikelnummer. 30134312
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134312 100 mg
17958914 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB233025100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76335-62-1
Molekylær formel C17H22N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 334.43
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Thieno[3,4-d]imidazoline-4-valeric acid, 1-benzyltetrahydro-2-oxo- (7CI), 5-[(3aS,4S,6aR)-3-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
IUPAC navn 5-[(3aR,6S,6aS)-3-benzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-6-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1NC(=O)N2Cc3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1'N-Benzyl Biotin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)19(17(22)18-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Formel vægt 334.1351