Få mere at vide
1'N-Benzyl Biotin and 3'N-Benzyl Biotin (mixture of regioisomers), TRC
Artikelnummer. 30336375
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30336375 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30336375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2330265MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1'N-Benzyl Biotin and 3'N-Benzyl Biotin (mixture of regioisomers)
CAS 2382724-55-0
Molekylær formel C17H22N2O3S
Mængde 5 mg
Synonym Biotin EP Impurity E (Mixture of Isomers)
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)19(17(22)18-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14?,16-/m0/s1
SMIL O=C1N[C@@]2([H])[C@@](CSC2CCCCC(O)=O)([H])N1CC3=CC=CC=C3
IUPAC navn 5-[(3aR,6aS)-3-benzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-6-yl]pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 334.43