Få mere at vide
1-Morpholinocyclopentene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Morpholinocyclopentene |
| CAS | 936-52-7 |
| Molekylær formel | C9H15NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine, 1-(4-Morpholino)-1-cyclopentene, 1-(Morpholin-4-yl)cyclopentene, 1-Morpholino-1-cyclopentene, 1-Morpholinylcyclopentene, 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine, 4-(1-Cyclopentenyl)morpholine, Cyclopentanone morpholine enamine, N-(1-Cyclopenten-1-yl)-morpholine, N-(1-Cyclopentenyl)morpholine, NSC 86131 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO/c1-2-4-9(3-1)10-5-7-11-8-6-10/h3H,1-2,4-8H2 |
| SMIL | C1CC=C(C1)N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-(cyclopenten-1-yl)morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.22 |
| Formel vægt | 153.1154 |