Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL, model 1002.1 TLL SYR, instrumentsprøjte med lang levetid
Artikelnummer. 11570192
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
11570192 Hver
1 options
Artikelnummer. 11570192 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 825037
Forventet forsendelse: 04-12-2026
BFP-sprøjten fremstillet af Hamilton Company er kun beregnet til videnskabelig forskning og laboratoriebrug og er ikke beregnet til human in vivo brug.
Specifikationsark
  • Bind– 1 ml
  • Sprøjtetype– Longlife Gastight Halvhøjde
  • Sprøjte serie– 1000
  • Afslutning– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Stempel stil– X-stil
  • Væskebane– Borosilikatglas, UHMWPE, PFA
  • Autoklaverbar– Ja
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Tryk– 200 psig (13,8 bar)
  • Maksimal temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Minimum temperatur– 10 °C / 50 °F
  • Tønde indre diameter– 0,287 tommer (7,29 mm)
  • Tønde ydre diameter– 0,375 tommer (9,53 mm)
  • Salgsmængde– 1 sprøjte pr. pakke
Tekniske data
Produkttype PSD/4-sprøjter, UHMWPE-sprøjter med lang levetid, instrumentsprøjter