Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL, Model 1001 TLL SYR, instrumentsprøjte med lang levetid
Artikelnummer. 11510112
Volumen (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11510112
Brand: Hamilton™ 988235
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BFP-sprøjten fremstillet af Hamilton Company er kun beregnet til videnskabelig forskning og laboratoriebrug og er ikke beregnet til human in vivo brug.
Specifikationsark
  • Bind– 1 ml
  • Sprøjtetype– Longlife Gastæt
  • Sprøjte serie– 1000
  • Afslutning– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Stempel stil– Sidestolpemontering (XL)
  • Væskebane– Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
  • Autoklaverbar– Ingen
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Tryk– 200 psig (13,8 bar)
  • Maksimal temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Minimum temperatur– 10 °C / 50 °F
  • Tønde indre diameter– 0,181 tommer (4,61 mm)
  • Tønde ydre diameter– 0,355 tommer (9,02 mm)
  • Salgsmængde– 1 sprøjte pr. pakke
Tekniske data
Produkttype Instrumentsprøjte med lang levetid
Volumen (metrisk) 1 mL