Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL, Model 1001 TLL SYR, Instrumentsprøjte
Artikelnummer. 11520062
Volumen (metrisk):
1 ml
Artikelnummer. 11520062
Brand: Hamilton™ 988035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BFP-sprøjten fremstillet af Hamilton Company er kun beregnet til videnskabelig forskning og laboratoriebrug og er ikke beregnet til human in vivo brug.
Specifikationsark
  • Bind– 1 ml
  • Sprøjtetype– Gastæt
  • Sprøjte serie– 1000
  • Afslutning– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Nål– Instrument sprøjte
  • Måler– Ingen nål inkluderet
  • Point stil– Ingen nål inkluderet
  • Nål længde– Ingen nål inkluderet
  • Stempel stil– Sidestolpemontering (XL)
  • Væskebane– Borosilikatglas, PTFE
  • Autoklaverbar– Ingen
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Tryk– 200 psig (13,8 bar)
  • Maksimal temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Minimum temperatur– 10 °C / 50 °F
  • Tønde indre diameter– 0,181 tommer (4,61 mm)
  • Tønde ydre diameter– 0,355 tommer (9,02 mm)
  • Std Needle Dead Volume– N/A
  • Salgsmængde– 1 sprøjte pr. pakke
Tekniske data
Produkttype Instrument sprøjte
Volumen (metrisk) 1 ml