Få mere at vide
Wheaton™ 1 mL Gradueret LDPE Pasteur Pipette
Emballagetype:
10/Pk
20/Pk
Bulk taske
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
Beskrivelse
- Til væskeoverførsel
- Designet til at sikre sikker prøveoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Kalibreret | Nej |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.5 mm |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 4.5 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dråber/ml | 43,5μ L |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringstype | Støbt |
| Vis mere |