Få mere at vide
Wheaton™ 1 mL Gradueret LDPE Pasteur Pipette
Artikelnummer. 16494989
Skift visning
Emballagetype:
10/Pk
20/Pk
Bulk taske
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype Pakningsstørrelse
16494989 Bulk taske Pakke med 3000
16475009 Individuelt indpakket -
16464999 10/Pk -
16474999 20/Pk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494989 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 711115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.20 DKK
    472.24 DKK / Pakke med 3000
    Spare 101.96 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Pasteurpipette til enkel og sikker væskemåling og overførsel.
  • Til væskeoverførsel
  • Designet til at sikre sikker prøveoverførsel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bulb Draw (metrisk) 3.5 mL
Kalibreret Nej
Diameter (metrisk) Udvendig 4.5 mm
Dimensioner (L x B) 150 x 4.5 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 43,5μ L
Uddannet Ja
Gradueringstype Støbt
Top stil Pære
Emballagetype Bulk taske
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 150 mm