Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Description
- Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
- Dispenserer mængder op til 1 ml.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PTFE |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,181 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0161 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.41 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0283 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,355 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.61 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.02 mm |
| Show More |