Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
Brand: Hamilton™ CAL81316
2394.97 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
- Dispenserer mængder op til 1 ml.
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Ingen nål inkluderet | |
0,355 tommer. | |
9.02 mm | |
Gastæt sprøjte | |
115 °C | |
1001 RN | |
1 | |
51 mm | |
Aftagelig |
Rustfrit stål | |
0,181 tommer. | |
4.61 mm | |
2'' | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
1 mL | |
Ingen nål inkluderet |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte > Nålemåler: Ingen, Punkttype: Ingen, Tilslutningstype: RN
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion