Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
Brand: Hamilton™ CAL203240
2782.94 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
- Dispenserer mængder op til 1 ml.
Specifications
Autoklaverbar | |
Ingen nål inkluderet | |
0,355 tommer. | |
9.02 mm | |
Gastæt sprøjte | |
115 °C | |
1001 C | |
1 | |
Ingen nål inkluderet | |
ChemSeal (C) |
Borosilikatglas | |
0,181 tommer. | |
4.61 mm | |
Ingen nål inkluderet | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
1 mL | |
Ingen nål inkluderet |
Product Content Correction
Product Title
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte > Nålemåler: Ingen, Punkttype: Ingen, Tilslutningstype: C
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction