Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Artikelnummer. 17864292
Skift visning
Nålemåler:
22 G
Ingen nål inkluderet
Skik
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Skik
Stump
Tilslutningstype:
Aftagelig
ChemSeal (C)
Luer Lock, fast
Luer Tip
Luer-lås
Luerspids, cementeret
Prøvelås
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Tilslutningstype
17864292 22 G Kegle Aftagelig
17834422 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Luerspids, cementeret
17884292 22 G Stump Luerspids, cementeret
17804302 22 G Kegle Luerspids, cementeret
17844282 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Luer Tip
17884382 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Aftagelig
17874382 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Aftagelig
17854192 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Prøvelås
17844292 Ingen nål inkluderet - Luer-lås
17804422 Skik Skik Luerspids, cementeret
17864372 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet ChemSeal (C)
17874292 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luer Lock, fast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17864292 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL81330
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
  • Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
  • Dispenserer mængder op til 1 ml.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,181 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0161 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1001 RN
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Aftagelig