Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
Brand: Hamilton™ CAL7650-01
2566.57 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
- Dispenserer mængder op til 1 ml.
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
22 G | |
0,0161 tommer. | |
0,0283 tommer. | |
4.61 mm | |
0.72 mm | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
1 mL | |
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner |
Borosilikatglas | |
0,181 tommer. | |
0.41 mm | |
0,355 tommer. | |
9.02 mm | |
2'' | |
115 °C | |
1001 SL | |
1 | |
51 mm | |
Prøvelås |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte > Nålemåler: 22 G, Punkttype: 2, Tilslutningstype: SL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion