Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Artikelnummer. 17844292
Skift visning
Nålemåler:
22 G
Ingen nål inkluderet
Ingen nål inkluderet
Skik
Tilslutningstype:
Aftagelig
ChemSeal (C)
Luer Lock, fast
Luer Tip
Luer-lås
Luerspids, cementeret
PTFE Luer Lock (TLL)
Prøvelås
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Skik
Stump
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Tilslutningstype Nålespids stil
17844292 Ingen nål inkluderet Luer-lås -
17834422 Ingen nål inkluderet PTFE Luer Lock (TLL) Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
17884292 22 G Luerspids, cementeret Stump
17804302 22 G Luerspids, cementeret Kegle
17844282 22 G Luer Tip Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
17884382 22 G Aftagelig Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
17864292 22 G Aftagelig Kegle
17874382 Ingen nål inkluderet Aftagelig Ingen nål inkluderet
17854192 22 G Prøvelås Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
17804422 Skik Luerspids, cementeret Skik
17864372 Ingen nål inkluderet ChemSeal (C) Ingen nål inkluderet
17874292 Ingen nål inkluderet Luer Lock, fast Ingen nål inkluderet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17844292 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL81326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2870.00 DKK
    2586.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 283.34 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
  • Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
  • Dispenserer mængder op til 1 ml.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1001 SL
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) nål Ingen nål inkluderet
Tilslutningstype Luer-lås