Få mere at vide
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Beskrivelse
- Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
- Dispenserer mængder op til 1 ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nålemåler | 22 G |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 50 °F |
| Model- | 1001 Luer Lock (TLL) |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Vis mere |