Få mere at vide
1-Methylxanthine, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309961
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30309961 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30309961 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15148500
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylxanthine
CAS 6136-37-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Methylxanthine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H6 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1-Methylxanthine
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
SMIL CN1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O
IUPAC navn 1-methyl-3,9-dihydropurine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 166.14
Mængde 50 mg
Formel vægt 166.0491 g/mol