Få mere at vide
1-Methylxanthine, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylxanthine |
| CAS | 6136-37-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methylxanthine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C6 H6 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Methylxanthine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12) |
| SMIL | CN1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O |
| IUPAC navn | 1-methyl-3,9-dihydropurine-2,6-dione |
| Vis mere |