Få mere at vide
1-Methyluric acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460469
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16460469 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16460469 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010031
MedChemExpress 1-Methyluric acid acts on the urinary bladder mucosa and increases the blood glucose, insulin, triglyceride, and cholesterol levels.
1-Methyluric acid acts on the urinary bladder mucosa and increases the blood glucose, insulin, triglyceride, and cholesterol levels.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyluric acid
CAS 708-79-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6N4O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL CN(C(O)=N1)C(C2=C1NC(O)=N2)=O
Molekylvægt (g/mol) 182.14
Formel vægt 182.14
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism