missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyluric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyluric Acid-d3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-4(11)2-3(9-6(10)13)8-5(12)7-2/h1H3,(H,9,13)(H2,7,8,12)/i1D3 |
| Formel vægt | 185.0628 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?