Få mere at vide
1-Methylthio-2-propanon, TRC
Artikelnummer. 30476676
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30476676 5 g
1 options
Artikelnummer. 30476676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3305785G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylthio-2-propanone
CAS 14109-72-9
Molekylær formel C4H8OS
Mængde 5 g
Synonym 1-(Methylthio)-2-propanone, (Methylthio)acetone, 1-(Methylsulfanyl)acetone, 1-Methylsulfanylpropan-2-one, 2-Thia-4-pentanone, Acetonyl Methyl Sulfide, alpha-(Methylthio)acetone, alpha-(Methylthio)propanone
InChI formel InChI=1S/C4H8OS/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
SMIL CSCC(=O)C
IUPAC navn 1-methylsulfanylpropan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 104.17
Formel vægt 104.0296