Få mere at vide
1-Methylthio-2-propanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylthio-2-propanone |
| CAS | 14109-72-9 |
| Molekylær formel | C4H8OS |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-(Methylthio)-2-propanone, (Methylthio)acetone, 1-(Methylsulfanyl)acetone, 1-Methylsulfanylpropan-2-one, 2-Thia-4-pentanone, Acetonyl Methyl Sulfide, alpha-(Methylthio)acetone, alpha-(Methylthio)propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8OS/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CSCC(=O)C |
| IUPAC navn | 1-methylsulfanylpropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.17 |
| Formel vægt | 104.0296 |