Få mere at vide
1-Methylthio-2-propanon, 98+%
Artikelnummer. 11431167
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431167 5 g 5g
11441167 25 g 25g
11424160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24149.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 14109-72-9 | C4H8OS | 104,17 g/mol
1-Methylthio-2-propanon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Methylthio-2-propanon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i alkohol og svagt
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14109-72-9
Molekylær formel C4H8OS
Molekylvægt (g/mol) 104.17
MDL nummer MFCD00015325
InChI nøgle UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
PubChem CID 6430713
IUPAC navn 1-methylsulfanylpropan-2-on
SMIL CSCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylthio-2-propanone
Tæthed 1.023
Kogepunkt 69°C to 70°C (30 mmHg)
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.474
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1737738
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formel vægt 104.17
Procent renhed ≥98%