Få mere at vide
1-(Methylsulfonyl)piperazin, 97%
Artikelnummer. 15490809
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490809 5 g 5g
15400819 25 g 25g
15410819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63870.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 55276-43-2 | C5H13N2O2S | 165,23 g/mol
1-(Methylsulfonyl)piperazin anvendes som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(Methylsulfonyl)piperazin anvendes som mellemprodukt til farmaceutisk og kemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55276-43-2
Molekylær formel C5H13N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 165.23
MDL nummer MFCD02153225
InChI nøgle ZZAKLGGGMWORRT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-methylsulfonyl piperazine, 1-methanesulfonylpiperazine, 1-methanesulfonyl-piperazine, 1-methylsulfonyl-piperazine, 1-methylsulphonyl piperazine, methylsulfonyl piperazine, piperazine, 1-methylsulfonyl, 1-n-methanesulfonylpiperazine, 4-methylsulfonylpiperazine, n-mesylpiperazine
PubChem CID 709161
IUPAC navn 1-methylsulfonylpiperazin
SMIL CS(=O)(=O)N1CC[NH2+]CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Methylsulfonyl)piperazine
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 164.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof