Få mere at vide
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazol, 97%
Artikelnummer. 15490148
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490148 25 g 25g
15470148 1 g 1g
15480148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53386.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 37073-15-7 | C7H7N3O2S | 197,21 g/mol
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37073-15-7
Molekylær formel C7H7N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 197.21
MDL nummer MFCD00595638
InChI nøgle OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylsulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methylsulfonyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-methanesulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methanesulfonyl-1,2,3-benzotriazole, acmc-20ap9j, cambridge id 5284919, methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulphonyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 792044
SMIL CS(=O)(=O)N1N=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole
Smeltepunkt 106 °C til 108 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
IUPAC navn 1-methylsulfonylbenzotriazol
Formel vægt 197.21
Procent renhed 97%