Få mere at vide
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazol, 97%
Artikelnummer. 15470148
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470148 1 g 1g
15480148 5 g 5g
15490148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53386.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.65 DKK
    289.65 DKK / 1g
    Spare 32.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37073-15-7 | C7H7N3O2S | 197,21 g/mol
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37073-15-7
Molekylær formel C7H7N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 197.21
MDL nummer MFCD00595638
InChI nøgle OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylsulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methylsulfonyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-methanesulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methanesulfonyl-1,2,3-benzotriazole, acmc-20ap9j, cambridge id 5284919, methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulphonyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 792044
SMIL CS(=O)(=O)N1N=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole
Smeltepunkt 106°C to 108°C (decomposition)
Mængde 1 g
IUPAC navn 1-methansulfonyl-1H-1,2,3-benzotriazol
Formel vægt 197.21
Procent renhed 97%