Få mere at vide
1-Methylpyrrolidine, 98%
Artikelnummer. 11450258
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450258 100 g 100g
11460258 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23799.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-94-5 | C5H11N | 85.15 g/mol
1-Methylpyrrolidin er en methyleret pyrollidin og er involveret som en væsentlig del af strukturen af cefipime. Det er også en aktiv bestanddel af cigaretrøg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylpyrrolidin er en methyleret pyrollidin og er involveret som en væsentlig del af strukturen af cefipim. Det er også en aktiv bestanddel af cigaretrøg.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-94-5
Molekylær formel C5H11N
Molekylvægt (g/mol) 85.15
MDL nummer MFCD00003173
InChI nøgle AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
PubChem CID 8454
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin
SMIL CN1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpyrrolidine
Smeltepunkt °C to 90°C
Tæthed 0.819
Kogepunkt 80°C to 81°C
Flammepunkt -18°C (0°F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.4247
Mængde 100 g
FN nummer UN3286
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 85.15
Procent renhed 98%