missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride |
| CAS | 13118-10-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H25 N O3 . H Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester, hydrochloride (9CI), Mandelic acid, α-cyclopentyl-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 3-Pyrrolidinol, 1-methyl-, α-cyclopentylmandelate (ester), hydrochloride (8CI), 3-Pyrrolidinol, 1-methyl-, α-cyclopentylmandelate, hydrochloride, 1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-phenylcyclopentane glycolate hydrochloride, 1-Methyl-3-pyrrolidyl-α-phenylcyclopentylglycolate hydrochloride, AHR 376, NSC 172251, Glycopyrrolate Related Compound B, Glycopyrrolate Related Compound B as Hydrochloride, Glycopyrronium Bromide Impurity G as Hydrochloride, Glycopyrronium Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO3.ClH/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14;/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CN1CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1-methylpyrrolidin-3-yl) 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenyl-acetate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?