Få mere at vide
1-Methylpyrrol, 99%
Artikelnummer. 11449447
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449447 500 mL 500ml
11439447 100 mL 100ml
11456964 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21451.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 96-54-8 | C5H7N | 81,118 g/mol
1-Methylpyrrol, kan bruges som organiske syntetiske materialer, meget udbredt i medicin. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylpyrrol, kan bruges som organiske syntetiske materialer, meget udbredt i medicin. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i organiske opløsningsmidler såsom alkohol og så videre, men
uopløselig i vand.
Bemærkninger
Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler, kuldioxid. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler, kuldioxid. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-54-8
Molekylær formel C5H7N
Molekylvægt (g/mol) 81.118
MDL nummer MFCD00005345
InChI nøgle OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole, n-methylpyrrole, n-methyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-methyl, pyrrole, 1-methyl, methylpyrrole, n-methylpyrrol, 1-methylpyrrol, unii-ng5gpn98zg, ccris 2934
PubChem CID 7304
IUPAC navn 1-methylpyrrol
SMIL CN1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpyrrole
Smeltepunkt -57 °C
Tæthed 0.912
Kogepunkt 112 °C til 113 °C
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 500 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 104181
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler som alkohol osv., men uopløseligt i vand.
Formel vægt 81.12
Procent renhed 99%