Få mere at vide
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11317635
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317635 1 g 1g
11327635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05906.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6973-60-0 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
1-Methylpyrrol-2-carboxylsyre bruges til termokemiske og beregningsmæssige undersøgelser af 1-Methyl-2-pyrrolcarboxylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylpyrrol-2-carboxylsyre bruges til termokemiske og beregningsmæssige undersøgelser af 1-Methyl-2-pyrrolcarboxylsyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6973-60-0
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.127
MDL nummer MFCD00003088
InChI nøgle ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid, n-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrrolecarboxylic acid, methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacid, pubchem9181, acmc-209oar, ksc353i0t, 2-carboxy-1-methyl-1h-pyrrole
PubChem CID 81453
IUPAC navn 1-methylpyrrol-2-carboxylsyre
SMIL CN1C=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 135°C to 138°C
Mængde 1 g
Beilstein 115703
Formel vægt 125.13
Procent renhed 98%