Få mere at vide
1-Methylpyren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpyrene |
| CAS | 2381-21-7 |
| Molekylær formel | C17 H12 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Pyrene, 1-methyl-, 1-Methylpyrene, 3-Methylpyrene, NSC 90776 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | 1-methylpyren |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vægt | 216.0939 |