Få mere at vide
1-Methylpyrazol-4-boronsyre Pinacol Ester, TRC
Artikelnummer. 30480658
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30480658 5 g
1 options
Artikelnummer. 30480658 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3311535G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 761446-44-0
Molekylær formel C10H17BN2O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester
InChI formel InChI=1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-12-13(5)7-8/h6-7H,1-5H3
SMIL CN1C=C(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)C=N1
IUPAC navn 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 208.07
Formel vægt 208.14