Få mere at vide
1-Methylpropyl Ester Methanesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpropyl Ester Methanesulfonic Acid |
| CAS | 16156-54-0 |
| Molekylær formel | C5H12O3S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3S/c1-4-5(2)8-9(3,6)7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C)OS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | butan-2-yl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.21 |
| Formel vægt | 152.0507 |