Få mere at vide
1-Methylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30470203
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30470203 100 g
1 options
Artikelnummer. 30470203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326945100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperidine
CAS 626-67-5
Molekylær formel C6 H13 N
Mængde 100 g
Synonym 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
SMIL CN1CCCCC1
IUPAC navn 1-methylpiperidin
Molekylvægt (g/mol) 99.174
Formel vægt 99.1048