Få mere at vide
1-Methylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30483496
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30483496 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30483496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32694510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperidine
CAS 626-67-5
Molekylær formel C6 H13 N
Mængde 10 g
Synonym 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
SMIL CN1CCCCC1
IUPAC navn 1-methylpiperidin
Molekylvægt (g/mol) 99.174
Formel vægt 99.1048