Få mere at vide
1-Methylpiperidin, 99%
Beskrivelse
1-Methylpiperidin er en reaktant til sp3 CH-bindingsaktivering med ruthenium(II)-katalysatorer og C(3)-alkylering af cykliske aminer, One-pot-syntese af Z-kanelsyrer. Det bruges til syntese af usymmetriske urinstoffer, antibakterielle imidazolium-, pyrrolidinium- og piperidiniumsalte, C1-C16-segmentet af goniodomin A via palladium-katalyseret organostannan-thioesterkobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Methylpiperidin er en reaktant til sp3 CH Bond-aktivering med ruthenium(II)-katalysatorer og C(3)-alkylering af cykliske aminer, One-pot-syntese af Z-kanelsyrer. Det bruges til syntese af usymmetriske urinstoffer, antibakterielle imidazolium-, pyrrolidinium- og piperidiniumsalte, C1-C16-segmentet af goniodomin A via palladium-katalyseret organostannan-thioesterkobling.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforligelig med syrer, Syreklorider, Syreanhydrider, Stærke oxidationsmidler, Kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperidine |
| Smeltepunkt | -50 °C |
| Tæthed | 0.816 |
| pH | 12 |
| Kogepunkt | 105 °C til 107 °C |
| Flammepunkt | 3 °C (37 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.4378 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2399 |
| Vis mere |