Få mere at vide
1-Methylpiperidine, 99%
Artikelnummer. 11332136
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332136 10 g 10g
11342136 100 g 100g
11352136 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03398.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
1-Methylpiperidin er en reaktant til sp3 CH-bindingsaktivering med ruthenium(II)-katalysatorer og C(3)-alkylering af cykliske aminer, One-pot-syntese af Z-kanelsyrer. Det bruges til syntese af usymmetriske urinstoffer, antibakterielle imidazolium-, pyrrolidinium- og piperidiniumsalte, C1-C16-segmentet af goniodomin A via palladium-katalyseret organostannan-thioesterkobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylpiperidin er en reaktant til sp3 CH Bond-aktivering med ruthenium(II)-katalysatorer og C(3)-alkylering af cykliske aminer, One-pot-syntese af Z-kanelsyrer. Det bruges til syntese af usymmetriske urinstoffer, antibakterielle imidazolium-, pyrrolidinium- og piperidiniumsalte, C1-C16-segmentet af goniodomin A via palladium-katalyseret organostannan-thioesterkobling.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforligelig med syrer, Syreklorider, Syreanhydrider, Stærke oxidationsmidler, Kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-67-5
Molekylær formel C6H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 135.64
MDL nummer MFCD00006491
InChI nøgle QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
IUPAC navn 1-methylpiperidin
SMIL [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperidine
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 0.816
pH 12
Kogepunkt 105°C to 107°C
Flammepunkt 3°C (37°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4378
Mængde 10 g
FN nummer UN2399
Beilstein 1073
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 99.18
Procent renhed 99%