Få mere at vide
1-Methylpiperidine-4-methanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031252
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15414967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32261.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20691-89-8
Molekylær formel C7H15NO
Molekylvægt (g/mol) 129.203
MDL nummer MFCD03411903
InChI nøgle KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 271971
IUPAC navn (1-methylpiperidin-4-yl)methanol
SMIL CN1CCC(CC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperidine-4-methanol
Brydningsindeks 1.476
Mængde 250 mg
Formel vægt 129.2
Procent renhed 97%