Få mere at vide
1-Methylpiperidine-4-methanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494957
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494957 1 g 1g
15414967 250 mg 250mg
15404967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32261.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20691-89-8
Molekylær formel C7H15NO
Molekylvægt (g/mol) 129.203
MDL nummer MFCD03411903
InChI nøgle KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 271971
IUPAC navn (1-methylpiperidin-4-yl)methanol
SMIL CN1CCC(CC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperidine-4-methanol
Brydningsindeks 1.476
Mængde 1 g
Formel vægt 129.2
Procent renhed 97%